Print…
5-Iodoindole 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
441590050 441590250
ACRO441590050EA 79.9 EUR
ACRO441590050 ACRO441590250
5-Iodoindole 95%
5-Iodoindole
Fórmula: C₈H₆IN
Ponto de Fusão: 95…99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00220065
Número CAS: 16066-91-4
Encomendar
Appearance Off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 102 °C
HPLC ≥94.0 %