Print…
2-Amino-4-chloropyridine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
441460050 441460250
ACRO441460050EA 55.7 EUR
ACRO441460050 ACRO441460250
2-Amino-4-chloropyridine 97%
2-Amino-4-chloropyridine
Fórmula: C₅H₅ClN₂
Ponto de Fusão: 130…132 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04113820
Número CAS: 19798-80-2
Encomendar
Appearance White to light brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 134 °C
GC ≥96.0 %