Print…
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) 99.9% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Pd(PPh3)4
441400010 441400050
ACRO441400010EA 68.8 EUR
ACRO441400010 ACRO441400050
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) 99.9% (baseado em traços de metais)
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Fórmula: C₇₂H₆₀P₄Pd
Peso Molecular: 1155.58 g/mol
Ponto de Fusão: 103…107 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00010012
Número CAS: 14221-01-3
Encomendar
Appearance Yellow to yellow-green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Total trace metal impurities ≤0.1 %
Palladium (Pd) 8.8 to 9.6 %