Print…
Palladium(II) acetate 99.9% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Palladium diacetate, Palladium (II) acetate
441390010 441390050
ACRO441390010EA 155 EUR
ACRO441390010 ACRO441390050
Palladium(II) acetate 99.9% (baseado em traços de metais)
Palladium(II) acetate
Fórmula: C₄H₆O₄Pd
Peso Molecular: 224.51 g/mol
Ponto de Fusão: 205 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012453
Número CAS: 3375-31-3
Encomendar
Appearance Orange to brown Powder
Assay 46.9 to 48.5 % (Pd)
Total trace metal impurities ≤1000 ppm