Print…
N-TIPS indole-3-boronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-1-triisopropylsilanyl-1H-indole, 2-[1-(Triisopropylsilyl)-1H-indole-3-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
441030010 441030050
ACRO441030010EA 156 EUR
ACRO441030010 ACRO441030050
N-TIPS indole-3-boronic acid pinacol ester 97%
N-TIPS indole-3-boronic acid pinacol ester
Fórmula: C₂₃H₃₈BNO₂Si
Ponto de Fusão: 111…115 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16659107
Número CAS: 476004-82-7
Encomendar
Appearance White to off-white to pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %