Print…
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl bromide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(Bromomethyl)-2-nitro-4,5-dimethoxybenzene, 1-(Bromomethyl)-4,5-dimethoxy-2-nitrobenzene, 6-Nitroveratryl bromide
440770010 440770050
ACRO440770010EA 92.1 EUR
ACRO440770010 ACRO440770050
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl bromide 97%
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl bromide
Fórmula: C₉H₁₀BrNO₄
Ponto de Fusão: 130…132 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00192064
Número CAS: 53413-67-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %