Print…
Xilenocianol FF ∼75% ~75%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: C.I. 42135
440700100 440700500
ACRO440700100EA 48.8 EUR
ACRO440700100 ACRO440700500
Xilenocianol FF ∼75% ~75%
Xylene cyanole FF
Fórmula: C₂₅H₂₇N₂NaO₆S₂
Peso Molecular: 538.62 g/mol
Ponto de Fusão: 295 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040657
Número CAS: 2650-17-1
Encomendar
Appearance Blue-grey to green Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 % (105°C)
Solubility (0.1% in water) Dark blue
Dye content ≥70 %
UV Lambda max 612 to 616 nm
Suitability (as track. dye for DNA seq) Passes test