Print…
5,7-Dichloro-1,6-naphthyridine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
440670010 440670050
ACRO440670010EA 413 EUR
ACRO440670010 ACRO440670050
5,7-Dichloro-1,6-naphthyridine 97%
5,7-Dichloro-1,6-naphthyridine
Fórmula: C₈H₄Cl₂N₂
Ponto de Fusão: 138…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11518965
Número CAS: 337958-60-8
Encomendar
Appearance White to yellow to light orange Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %