Print…
Nα-Fmoc-N-δ-trityl-L-glutamine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Fmoc-Gln(Trt)-OH
440640050 440640250
ACRO440640050EA 22.9 EUR
ACRO440640050 ACRO440640250
Nα-Fmoc-N-δ-trityl-L-glutamine 95%
N-alpha-Fmoc-N-delta-trityl-L-glutamine
Fórmula: C₃₉H₃₄N₂O₅
Peso Molecular: 610.71 g/mol
Ponto de Fusão: 131…144 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00077056
Número CAS: 132327-80-1
Encomendar
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -12.5° to -15.5° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF)