Print…
1-Methyl-4-piperidinemethanol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
440480010 440480050
ACRO440480010EA 37.3 EUR
ACRO440480010 ACRO440480050
1-Methyl-4-piperidinemethanol 97%
1-Methyl-4-piperidinemethanol
Fórmula: C₇H₁₅NO
Ponto de Fusão: 29…31 °C
Densidade: 0,98 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03411903
Número CAS: 20691-89-8
Encomendar
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥96.0 to ≤104.0 %