Propidium iodide 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
440300010
440300250
440301000
ACRO440300010EA
983
EUR
ACRO440300010
ACRO440300250
ACRO440301000
Propidium iodide 95%
Propidium iodide
Fórmula:
C₂₇H₃₄I₂N₄ Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00011921 Número CAS: 25535-16-4 |
Appearance | Red Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 200 to 225 °C |
Titration Argentometric | ≥94 % |
Water | ≤5 % |