Print…
Potassium sulphite 90%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
440210010 440210025 440212500
ACRO440210010EA 111 EUR
ACRO440210010 ACRO440210025 ACRO440212500
Potassium sulphite 90%, puro
Potassium sulphite
Fórmula: K₂SO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011387
Número CAS: 10117-38-1
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥88 %