Print…
6,7-Dimethoxy-1-tetralone 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 6,7-Dimethoxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
440200010 440200050
ACRO440200010EA 43.7 EUR
ACRO440200010 ACRO440200050
6,7-Dimethoxy-1-tetralone 97%
6,7-Dimethoxy-1-tetralone
Fórmula: C₁₂H₁₄O₃
Ponto de Fusão: 95…98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134100
Número CAS: 13575-75-2
Encomendar
Appearance White to off-white to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 100 °C
HPLC ≥96.0 %