Print…
N-Phenyl-2-naphthylamine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
439910250 439911000
ACRO439910250EA 52.7 EUR
ACRO439910250 ACRO439911000
N-Phenyl-2-naphthylamine 97%
N-Phenyl-2-naphthylamine
Fórmula: C₁₆H₁₃N
Ponto de ebulição: 395 °C
Ponto de Fusão: 105…108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004052
Número CAS: 135-88-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance Off-white to grey to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 108 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %