Print…
2-Chlorophenethyl bromide 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(2-Bromoethyl)-2-chlorobenzene, 2-Chlorophenethyl Bromide, 2-(2-Chlorophenyl)ethyl bromide, 2-Chlorophenethyl bromide
440140010 440140050
ACRO440140010EA 33.8 EUR
ACRO440140010 ACRO440140050
2-Chlorophenethyl bromide 95%
2-Chlorophenethyl bromide
Fórmula: C₈H₈BrCl
Peso Molecular: 219.51 g/mol
Ponto de ebulição: 110…112 °C (10Torr)
Densidade: 1.4569 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04117464
Número CAS: 16793-91-2
UN: 3082
ADR: 9 III
Encomendar
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %