Print…
2-Fluorophenethyl bromide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2-Bromoethyl)-2-fluorobenzene
440120010 440120050
ACRO440120010EA 45.7 EUR
ACRO440120010 ACRO440120050
2-Fluorophenethyl bromide 97%
2-Fluorophenethyl bromide
Fórmula: C₈H₈BrF
Peso Molecular: 203.05 g/mol
Ponto de ebulição: 73…75 °C (20Torr)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04117466
Número CAS: 91319-54-9
UN: 3082
ADR: 9 III
Encomendar
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %