Print…
Poly(methylhydrosiloxane) trimethylsilyl terminated
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Methyl hydrogen polysiloxane, PMHS
440100250 440101000
ACRO440100250EA 39.1 EUR
ACRO440100250 ACRO440101000
Poly(methylhydrosiloxane) trimethylsilyl terminated
Poly(methylhydrosiloxane)
Fórmula: (CH₃)₃SiO[(CH₃)HSiO]nSi(CH₃)
Ponto de ebulição: ∼140 °C (0,003 hPa)
Ponto de Fusão: –55 °C
Densidade: 1,006 g/cm³
Ponto de Inflamação: 204 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00084478
Número CAS: 63148-57-2
Encomendar
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
Viscosity 15 to 25 cSt