Print…
1-Isobutyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Isobutyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 1-Isobutylpyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
439730010 439730050
ACRO439730010EA 62.1 EUR
ACRO439730010 ACRO439730050
1-Isobutyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
1-Isobutyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₃H₂₃BN₂O₂
Ponto de ebulição: 248…249 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,003 g/cm³
Ponto de Inflamação: 48 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05663857
Número CAS: 827614-66-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %