Print…
N'-Hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
439660010 439660050
ACRO439660010EA 76.5 EUR
ACRO439660010 ACRO439660050
N'-Hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide 95%
N'-Hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide
Fórmula: C₅H₁₂N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03426250
Número CAS: 42956-75-2
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %