Print…
6-Quinolineboronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Quinoline-6-boronic acid Pinacol ester, 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoline, Quinoline-6-boronic acid, pinacol ester, 2-(Quinolin-6-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
439640010 439640050
ACRO439640010EA 67.4 EUR
ACRO439640010 ACRO439640050
6-Quinolineboronic acid pinacol ester 97%
6-Quinolineboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₅H₁₈BNO₂
Peso Molecular: 255.1199 g/mol
Ponto de Fusão: 65…67 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06411327
Número CAS: 406463-06-7
Encomendar
Appearance White to light orange Powder or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 70 °C
GC ≥96.0 %