Print…
(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
439440010 439440050
ACRO439440010EA 60.1 EUR
ACRO439440010 ACRO439440050
(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 99%
(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
Fórmula: C₅H₁₁NO
Ponto de ebulição: 50…52 °C (1 mmHg)
Densidade: 0,921 g/cm³
Ponto de Inflamação: 70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788747
Número CAS: 104641-60-3
Encomendar
Appearance Colorless to yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -6° to -8° (20°C, 589 nm) (c=1 in chloroform)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %