Print…
4-Acryloylmorpholine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
439250500 439252500
ACRO439250500EA 32.6 EUR
ACRO439250500 ACRO439252500
4-Acryloylmorpholine 97%
4-Acryloylmorpholine
Fórmula: C₇H₁₁NO₂
Ponto de ebulição: 158 °C (50 mmHg)
Ponto de Fusão: –35 °C
Densidade: 1,122 g/cm³
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00047413
Número CAS: 5117-12-4
Encomendar
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2.50 %
GC ≥96.0 %