Print…
L(+)-Sodium lactate 99%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
439220100 439220500
ACRO439220100EA 81.2 EUR
ACRO439220100 ACRO439220500
L(+)-Sodium lactate 99%, extra puro
L(+)-Sodium lactate
Fórmula: C₃H₅NaO₃
Ponto de Fusão: 161,6…165 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066576
Número CAS: 867-56-1
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 166 °C
Water ≤1.0 %
Specific optical rotation -12° to -13° (20 °C, 589 nm) (C=1 in H2O)
Titration with HClO4 ≥98.5 %