Print…
(1R,2R,3R,5S)-(-)-Isopinocampheylamine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (1R,2R,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3-amine, (-)-Isopinocampheylamine, (1R,2R,3R,5S)-3-Pinanamine
439540010 439540050
ACRO439540010EA 84.7 EUR
ACRO439540010 ACRO439540050
(1R,2R,3R,5S)-(-)-Isopinocampheylamine 95%
(1R,2R,3R,5S)-(-)-Isopinocampheylamine
Fórmula: C₁₀H₁₉N
Peso Molecular: 153.27 g/mol
Ponto de ebulição: 90 °C (18 mmHg)
Ponto de Inflamação: 72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00192238
Número CAS: 69460-11-3
Encomendar
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Specific optical rotation -38.0° to -44.0° (20°C, 589 nm) (Neat)