Print…
4-Bromophenethyl bromide 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-4-(2-bromoethyl)benzene
439530010 439530100
ACRO439530010EA 39.5 EUR
ACRO439530010 ACRO439530100
4-Bromophenethyl bromide 96%
4-Bromophenethyl bromide
Fórmula: C₈H₈Br₂
Peso Molecular: 263.96 g/mol
Ponto de ebulição: 97…98.5 °C (1 mmHg)
Densidade: 1.73 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00045052
Número CAS: 1746-28-7
UN: 3082
ADR: 9 III
Encomendar
Appearance Colorless to yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %