Print…
Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0) 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
439150010 439150050
ACRO439150010EA 57.6 EUR
ACRO439150010 ACRO439150050
Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0) 96%
Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0)
Fórmula: C₄₂H₄₄O₁₀Pd
Peso Molecular: 815.224 g/mol
Ponto de Fusão: 170…178 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07369799
Número CAS: 811862-77-8
Encomendar
Appearance Red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥95.0 %