Print…
Ethynylmagnesium bromide 0.5 M em THF, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Magnesium, bromoethynyl-, Bromo(ethynyl)magnesium
439121000 439128000
439121000.EA 51 EUR
439121000. 439128000.
Ethynylmagnesium bromide 0.5 M em THF, AcroSeal®
Ethynylmagnesium bromide
Fórmula: C₂HBrMg
Peso Molecular: 129.239 g/mol
Densidade: 0.94 g/cm³
Ponto de Inflamação: –17 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075342
Número CAS: 4301-14-8
UN: 3399
ADR: 4.3 II
Encomendar
Appearance Colorless to yellow to grey to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M