Print…
FMOC-O-tert-butyl-L-tyrosine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
439090250 439090100
ACRO439090250EA 63.1 EUR
ACRO439090250 ACRO439090100
FMOC-O-tert-butyl-L-tyrosine 98%
FMOC-O-tert-butyl-L-tyrosine
Fórmula: C₂₈H₂₉NO₅
Ponto de Fusão: 150…156 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00037129
Número CAS: 71989-38-3
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -27° to -31° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF)