Print…
2-[Bis(2-hidroxietil)amino]etanosulfônico ácido sal sódico 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: BES-Na, BES sodium salt, N,N-Bis-(2-hydroxyethyl)-2-ethanesulphonic acid sodium salt, Sodium 2-(bis(2-hydroxyethyl)amino)ethanesulphonate
439030250 439031000 439035000
ACRO439030250EA 61.9 EUR
ACRO439030250 ACRO439031000 ACRO439035000
2-[Bis(2-hidroxietil)amino]etanosulfônico ácido sal sódico 99%
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanesulphonic acid sodium salt
Fórmula: C₆H₁₄NNaO₅S
Ponto de Fusão: 155,6…156.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00067425
Número CAS: 66992-27-6
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 5.85 to 6.04 % (N)
Titration with HCl 98.5 to 101.5 %