Print…
Cyclopropanesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cyclopropanesulphonylchloride
439020010 439020050
ACRO439020010EA 289 EUR
ACRO439020010 ACRO439020050
Cyclopropanesulphonyl chloride 97%
Cyclopropanesulphonyl chloride
Fórmula: C₃H₅ClO₂S
Peso Molecular: 140.59 g/mol
Ponto de ebulição: 60 °C (2Torr)
Densidade: 1.38 g/cm³
Ponto de Inflamação: 96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631933
Número CAS: 139631-62-2
UN: 3265
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %