Print…
4-(Chloromethyl)benzyl alcohol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: p-hydroxymethylbenzyl chloride, (4-(Chloromethyl)phenyl)methanol, 4-(hydroxymethyl)benzyl chloride, Benzenemethanol,4-(chloromethyl)-
438920010 438920050
ACRO438920010EA 45.2 EUR
ACRO438920010 ACRO438920050
4-(Chloromethyl)benzyl alcohol 97%
4-(Chloromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₉ClO
Peso Molecular: 156.609 g/mol
Ponto de Fusão: 58…60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03427011
Número CAS: 16473-35-1
UN: 3261
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
GC ≥96.0 %