Print…
1,4-Diazabicyclo[3.2.2]nonane 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
438900010 438900050
ACRO438900010EA 222 EUR
ACRO438900010 ACRO438900050
1,4-Diazabicyclo[3.2.2]nonane 95%
1,4-Diazabicyclo[3.2.2]nonane
Fórmula: C₇H₁₄N₂
Ponto de ebulição: 77…79 °C (6Torr)
Ponto de Fusão: 58…79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14581694
Número CAS: 283-38-5
UN: 3259
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Colorless to brown Liquid or waxy solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %