Print…
(2-Chloropyridin-4-yl)methylamine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: (2-Chloropyridin-4-yl)methanamine, 4-Aminomethyl-2-chloropyridine
438890010 438890050
ACRO438890010EA 177 EUR
ACRO438890010 ACRO438890050
(2-Chloropyridin-4-yl)methylamine 95%
(2-Chloropyridin-4-yl)methylamine
Fórmula: C₆H₇ClN₂
Peso Molecular: 142.59 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06212875
Número CAS: 144900-57-2
UN: 2735
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %