Print…
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)magnesium bromide 0.5 M em THF, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
438861000 438868000
438861000.EA 106 EUR
438861000. 438868000.
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)magnesium bromide 0.5 M em THF, AcroSeal®
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)magnesium bromide
Fórmula: C₄H₇BrMgO₂
Ponto de ebulição: 65…67 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,94 g/cm³
Ponto de Inflamação: –17 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01321271
Número CAS: 180675-22-3
UN: 2924
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Light yellow to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M