Print…
FMOC isothiocyanate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 9-Fluorenylmethoxycarbonyl isothiocyanate, 9H-fluoren-9-ylmethyl N-(sulphanylidenemethylidene)carbamate, 9-fluorenylmethoxycarbonylisothiocyanate, Fmoc-Isothiocyanate
438660010 438660050
ACRO438660010EA 118 EUR
ACRO438660010 ACRO438660050
FMOC isothiocyanate 97%
FMOC isothiocyanate
Fórmula: C₁₆H₁₁NO₂S
Peso Molecular: 281.329 g/mol
Ponto de Fusão: 44…45 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD01861169
Número CAS: 199915-38-3
Encomendar
Appearance White to yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 4.8 to 5.2 % (N)