Print…
Sulpho-NHS (N-Hydroxysulphosuccinimide sodium salt) 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
438650010 438650050
ACRO438650010EA 253 EUR
ACRO438650010 ACRO438650050
Sulpho-NHS (N-Hydroxysulphosuccinimide sodium salt) 95%
Sulpho-NHS (N-Hydroxysulphosuccinimide sodium salt)
Fórmula: C₄H₄NNaO₆S
Ponto de Fusão: 250 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00043100
Número CAS: 106627-54-7
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Sodium (Na) 9.95 to 11.22 %
Elemental Analysis ≥6.06 to ≤6.84 % Nitrogen