Print…
Nitrato de estrôncio 98%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
438520010 438520050
ACRO438520010EA 71.7 EUR
ACRO438520010 ACRO438520050
Nitrato de estrôncio 98%, extra puro
Nitrato de estrôncio
Fórmula: Sr(NO₃)₂
Peso Molecular: 211.63 g/mol
Ponto de ebulição: 645 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 570 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011248
Número CAS: 10042-76-9
UN: 1507
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,08926
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.5 %
pH 5 to 7 (5 % at 20°C)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm