Print…
N-Boc-pyrrole 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1H-pyrrole-1-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, N-(tert-butyloxycarbonyl)pyrrole, tert-Butyl 1-pyrrolecarboxylate
438510250 438511000
ACRO438510250EA 73.4 EUR
ACRO438510250 ACRO438511000
N-Boc-pyrrole 98%
N-Boc-pyrrole
Fórmula: C₉H₁₃NO₂
Ponto de ebulição: 97 °C (2,3Torr)
Densidade: 1 g/cm³
Ponto de Inflamação: 75 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00209559
Número CAS: 5176-27-2
Encomendar
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %