Print…
7-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
438490010 438490050
ACRO438490010EA 153 EUR
ACRO438490010 ACRO438490050
7-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine 95%
7-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Fórmula: C₆H₄ClN₃
Peso Molecular: 153.5700 g/mol
Ponto de Fusão: 98…102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04035684
Número CAS: 58347-49-2
UN: 3261
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance White to yellow Solid (May have a pink hue)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 103 °C
GC ≥94.0 %