Print…
2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloropyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-Chloropyrimidine-5-carbaldehyde
438450010 438450050
ACRO438450010EA 181 EUR
ACRO438450010 ACRO438450050
2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde 97%
2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde
Fórmula: C₅H₃ClN₂O
Ponto de Fusão: 113…118 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10696891
Número CAS: 933702-55-7
Encomendar
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %