Print…
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
438430050 438430250
ACRO438430050EA 80.4 EUR
ACRO438430050 ACRO438430250
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol 95%
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol
Fórmula: C₅H₇F₅O
Ponto de ebulição: 134…135 °C
Ponto de Inflamação: 63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153224
Número CAS: 148043-73-6
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %