Print…
2-Methylpropane-1-sulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
438410010 438410050
ACRO438410010EA 61.9 EUR
ACRO438410010 ACRO438410050
2-Methylpropane-1-sulphonyl chloride 97%
2-Methylpropane-1-sulphonyl chloride
Fórmula: C₄H₉ClO₂S
Ponto de ebulição: 77…78 °C (11Torr)
Ponto de Inflamação: 88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07369800
Número CAS: 35432-36-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %