Print…
Magnesium carbonate, atende à especificação analítica de USP para bioquímica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
439130010 439132500
ACRO439130010EA 416 EUR
ACRO439130010 ACRO439132500
Magnesium carbonate, atende à especificação analítica de USP para bioquímica
Magnesium carbonate
Fórmula: CMgO₃
Densidade: 3,03 g/cm³ (16 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064632
Número CAS: 546-93-0
Encomendar
Appearance White Powder
Additional info Absence-specified microorganisms: Passes
Identification Conforms
Titration excess HCl 40.0 to 43.5 % (MgO)
Arsenic (As) ≤4 ppm
Calcium (Ca) ≤0.45 %
Iron (Fe) ≤0.02 %
Acid insoluble substances ≤0.05 %
Soluble salts ≤1.0 %