Print…
Methyl benzenesulphinate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
438610050 438610250
ACRO438610050EA 96.9 EUR
ACRO438610050 ACRO438610250
Methyl benzenesulphinate 98%
Methyl benzenesulphinate
Fórmula: C₇H₈O₂S
Ponto de ebulição: 110…112 °C (16Torr)
Densidade: 1,194 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00674051
Número CAS: 670-98-4
Encomendar
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %