Print…
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
438250010 438250050
ACRO438250010EA 68.6 EUR
ACRO438250010 ACRO438250050
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile 97%
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
Fórmula: C₁₀H₁₁N
Ponto de ebulição: 54…56 °C (1 mmHg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00099614
Número CAS: 1195-98-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %