Print…
Methyl tridecanoate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
438200010 438200050 438200100
ACRO438200010EA 45.8 EUR
ACRO438200010 ACRO438200050 ACRO438200100
Methyl tridecanoate 97%
Methyl tridecanoate
Fórmula: C₁₄H₂₈O₂
Ponto de ebulição: 130…132 °C (4Torr)
Ponto de Fusão: 7 °C
Densidade: 0,86 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008977
Número CAS: 1731-88-0
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %