Print…
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 4-bromo-3-methylbenzoate
438190050 438190250
ACRO438190050EA 53.7 EUR
ACRO438190050 ACRO438190250
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate 95%
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate
Fórmula: C₉H₉BrO₂
Peso Molecular: 229.07 g/mol
Ponto de Fusão: 41…42.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00673014
Número CAS: 148547-19-7
Encomendar
Appearance White to yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 44 °C
GC ≥94.0 %