Print…
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-(Dimethylamino)phenyl)methanol, m-(Dimethylamino)benzyl alcohol, Benzenemethanol,3-(dimethylamino)-, Benzyl alcohol, m-(dimethylamino)-
438160010 438160050
ACRO438160010EA 50.4 EUR
ACRO438160010 ACRO438160050
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol 97%
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol
Fórmula: C₉H₁₃NO
Ponto de ebulição: 109…110 °C (,1Torr)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017342
Número CAS: 23501-93-1
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %