Print…
1-Boc-piperidine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
438080050 438080250
ACRO438080050EA 40.3 EUR
ACRO438080050 ACRO438080250
1-Boc-piperidine 97%
Fórmula: C₁₀H₁₉NO₂
Ponto de ebulição: 58 °C (,3mbar)
Ponto de Inflamação: 86 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02093935
Número CAS: 75844-69-8
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %