Print…
Ethyl-α-bromophenylacetate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Ethyl alpha-bromophenylacetate
438060050 438060250 438061000
ACRO438060050EA 35.1 EUR
ACRO438060050 ACRO438060250 ACRO438061000
Ethyl-α-bromophenylacetate 97%
Ethyl-α-bromophenylacetate
Fórmula: C₁₀H₁₁BrO₂
Ponto de ebulição: 89…92 °C (1,2hPa)
Densidade: 1,389 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013536
Número CAS: 2882-19-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %